3-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2131-59-1
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.09
Flash Point:
Formula:
C₇H₄BrNS Punto di ebollizione: 255…256 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004803 CAS Number: 2131-59-1 UN: 2922 ADR: 8,III |