Stampa…
2-Bromophenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L09971.06 L09971.03
L09971.06EA 76 EUR
L09971.06 L09971.03
2-Bromophenyl isothiocyanate ≥98%
2-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 13037-60-0 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6843 Odour: Pungent Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 2802536 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004799
Formula: C₇H₄BrNS
Punto di ebollizione: 256…257 °C
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,591
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004799
CAS Number: 13037-60-0
UN: 2922
ADR: 8,III