Stampa…
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
314130050 314130010
ACRO314130050EA 85 EUR
ACRO314130050 ACRO314130010
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
Formula: C₇H₄BrNO
Punto di ebollizione: 220 °C (760 mmHg)
Densità: 1,586 g/cm³
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002014
CAS Number: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %