Stampa…
4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
222210250 222211000
ACRO222210250EA 30.4 EUR
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…56 °C
Densità: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000093
CAS Number: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %