3-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 16518-62-0
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6015
Melting Point: 11°
Boiling Point: 126°/14mm
Beilstein Reference: 2079908
MDL No.: MFCD00045020
Formula:
C₈H₁₀BrN Punto di ebollizione: 126 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 11 °C Densità: 1,365 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045020 CAS Number: 16518-62-0 |