3-Bromo-5-iodobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 188815-32-9
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 3240837
Formula:
C₇H₄BrIO₂ Punto di fusione: 218…221 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191851 CAS Number: 188815-32-9 |