4-Bromo-2,5-difluorophenol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 486424-36-6
Molecular Formula: C6H3BrF2O
Formula Weight: 208.99
Melting Point: 51-53°
MDL No.: MFCD04973751
Formula:
C₆H₃BrF₂O Punto di fusione: 51…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973751 CAS Number: 486424-36-6 EINECS: None |