Stampa…
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06 H26325.14
H26325.06EA 115 EUR
H26325.06 H26325.14
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Purity: 97% CAS No.: 450-88-4 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 143-145° MDL No.: MFCD04973752
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 143…145 °C
Densità: 1,599
Flash Pt: 90 °C (194 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973752
CAS Number: 450-88-4