Stampa…
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
B20106.06 B20106.14
B20106.06EA 114 EUR
B20106.06 B20106.14
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Purity: 97% CAS No.: 5905-69-1 Molecular Formula: C7H5BrF2O Formula Weight: 223.02 Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 96-98°/15mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00221465
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223.02 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C (15 mmHg)
Densità: 1.631
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221465
CAS Number: 5905-69-1
ADR: 3 III