4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 656-65-5
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 3236457
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00672933
Formula:
C₆H₅BrFN Punto di ebollizione: 231 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 65…70 °C Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672933 CAS Number: 656-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |