3-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 656-64-4
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 235°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03788559
Formula:
C₆H₅BrFN Punto di ebollizione: 235 °C Punto di fusione: 34…36 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788559 CAS Number: 656-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |