Stampa…
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B24901.06 B24901.14
B24901.06EA 64.6 EUR
B24901.06 B24901.14
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-99-2 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 154°/23mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00070750
Formula: C₆H₅BrFN
Punto di ebollizione: 154 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 42…46 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070750
CAS Number: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III