Stampa…
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11751.06 A11751.14
A11751.06EA 41.6 EUR
A11751.06 A11751.14
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-4-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-98-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 2802562 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042462
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Punto di ebollizione: 221 °C
Punto di fusione: 41 °C
Densità: 1,670
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042462
CAS Number: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III