Stampa…
2-Bromo-4,6-difluoroanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: BDFA
A11022.14 A11022.22 A11022.36
A11022.14EA 43.7 EUR
A11022.14 A11022.22 A11022.36
2-Bromo-4,6-difluoroanilina ≥98%
2-Bromo-4,6-difluoroanilina
Purity: 98% CAS No.: 444-14-4 Molecular Formula: C6H4BrF2N Formula Weight: 208.01 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 38-42° Beilstein Reference: 2718139 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00009639
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,01 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 38…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009639
CAS Number: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 3077
ADR: 9,III