Stampa…
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25289.06 B25289.14
B25289.06EA 111 EUR
B25289.06 B25289.14
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 202865-72-3 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6300 Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00042578
Formula: C₆H₃BrFI
Peso molecolare: 300,9 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Densità: 2,300
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042578
CAS Number: 202865-72-3