Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25394.06 B25394.14
B25394.06EA 159 EUR
B25394.06 B25394.14
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 394-28-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 2575978
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219.01 g/mol
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142874
CAS Number: 394-28-5