4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 151982-51-3
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Refractive Index: 1.5877
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 86-88°/15mm
Beilstein Reference: 6323925
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03411584
Formula:
C₇H₃BrClFO Punto di ebollizione: 86…88 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 24…25 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411584 CAS Number: 151982-51-3 UN: 3261 ADR: 8,II |