Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
347460050 347460250
ACRO347460050EA 42.8 EUR
ACRO347460050 ACRO347460250
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Punto di ebollizione: 86…88 °C (15 mmHg)
MDL Number: MFCD03411584
CAS Number: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %