1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 64248-56-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 61°/35mm
Beilstein Reference: 1681053
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009894
Formula:
C₆H₃BrF₂ Punto di ebollizione: 61 °C (35 mmHg) Densità: 1,710 Flash Pt: 53 °C (127 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009894 CAS Number: 64248-56-2 EINECS: 264-750-2 UN: 1993 ADR: 3,III |