1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2367-76-2
Molecular Formula: C6H2BrF3
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 2502668
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000334
Formula:
C₆H₂BrF₃ Punto di ebollizione: 140…141 °C Punto di fusione: 3…4 °C Densità: 1,790 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000334 CAS Number: 2367-76-2 EINECS: 219-125-9 UN: 1993 ADR: 3,III |