Stampa…
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B21449.06 B21449.14
B21449.06EA 29 EUR
B21449.06 B21449.14
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 56518-42-4 Molecular Formula: C9H9BrO4 Formula Weight: 261.07 Melting Point: 254-258° MDL No.: MFCD01632140
Formula: C₉H₉BrO₄
Peso molecolare: 261,07 g/mol
Punto di fusione: 254…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632140
CAS Number: 56518-42-4