4-Bromo-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 99277-71-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 165-169°
MDL No.: MFCD01013599
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Punto di fusione: 165…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01013599 CAS Number: 99277-71-1 |