3-Bromo-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 101420-81-9
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 200-204°
MDL No.: MFCD04117949
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Punto di fusione: 200…204 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117949 CAS Number: 101420-81-9 |