Stampa…
Methyl-4-bromobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
A15517.06 A15517.14 A15517.22
A15517.06EA 46.7 EUR
A15517.06 A15517.14 A15517.22
Methyl-4-bromobenzoate ≥98%
Methyl-4-bromobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 619-42-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 2045132 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00013531
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 77…81 °C
Densità: 1,69
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013531
CAS Number: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 14,1408