Stampa…
Methyl-4-bromobenzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
414070250 414070010
ACRO414070250EA 143 EUR
ACRO414070250 ACRO414070010
Methyl-4-bromobenzoate 99%
Methyl-4-bromobenzoate
Formula: C₈H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78…81 °C
Densità: 1,689 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013531
CAS Number: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %