Stampa…
Ethyl-4-bromobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
A11365.09 A11365.18 A11365.30
A11365.09EA 36 EUR
A11365.09 A11365.18 A11365.30
Ethyl-4-bromobenzoate ≥98%
Ethyl-4-bromobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 5798-75-4 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 1867129 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00016329
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Punto di ebollizione: 262…264 °C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,403
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016329
CAS Number: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 14,1408