Stampa…
Ethyl-4-bromobenzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
249760500 249760100
ACRO249760500EA 111 EUR
ACRO249760500 ACRO249760100
Ethyl-4-bromobenzoate 99%
Ethyl-4-bromobenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 262…264 °C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,43 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016329
CAS Number: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %