Stampa…
Methyl-3-bromobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
A16174.09 A16174.18 A16174.30
A16174.09EA 35.1 EUR
A16174.09 A16174.18 A16174.30
Methyl-3-bromobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 618-89-3 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5575 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 139-140°/35mm Beilstein Reference: 1940810 MDL No.: MFCD00017777
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215.05 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C (35 mmHg)
Punto di fusione: 30…33 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017777
CAS Number: 618-89-3
EINECS: 210-569-9