Stampa…
Ethyl-3-bromobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
A10251.09 A10251.18
A10251.09EA 39.2 EUR
A10251.09 A10251.18
Ethyl-3-bromobenzoate ≥98%
Ethyl-3-bromobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 24398-88-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 1867121 MDL No.: MFCD00013529
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Punto di ebollizione: 261 °C
Densità: 1,430
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013529
CAS Number: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9