Stampa…
Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 77.7 EUR
ACRO308540250 ACRO308540050
Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Ethyl-3-bromobenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Punto di ebollizione: 130…131 °C (12 mmHg)
Densità: 1,43 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013529
CAS Number: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %