Methyl-2-bromobenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 610-94-6
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Formula:
C₈H₇BrO₂ Peso molecolare: 215.05 g/mol Punto di ebollizione: 252 °C Densità: 1.532 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016328 CAS Number: 610-94-6 EINECS: 210-241-5 |