Stampa…
4-Bromobenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
A18918.06 A18918.14
A18918.06EA 33.3 EUR
A18918.06 A18918.14
4-Bromobenzhydrazide ≥98%
4-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 5933-32-4 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 777006
Formula: C₇H₇BrN₂O
Peso molecolare: 215.05 g/mol
Punto di fusione: 167…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007602
CAS Number: 5933-32-4
EINECS: 227-681-9