Stampa…
4-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L03794.09 L03794.18
L03794.09EA 40.5 EUR
L03794.09 L03794.18
4-Bromobenzoyl chloride ≥98%
4-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 586-75-4 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 636641 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000683
Formula: C₇H₄BrClO
Punto di ebollizione: 246 °C
Punto di fusione: 38…42 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000683
CAS Number: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II