Stampa…
3-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
A15256.09 A15256.18 A15256.30
A15256.09EA 35.8 EUR
A15256.09 A15256.18 A15256.30
3-Bromobenzoyl chloride ≥98%
3-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1711-09-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 247-251° Beilstein Reference: 1635505 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000669
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,46 g/mol
Punto di ebollizione: 247…251 °C
Densità: 1,666
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000669
CAS Number: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8,II