2-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 7154-66-7
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5960
Melting Point: 10°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 508506
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000655
Formula:
C₇H₄BrClO Punto di ebollizione: 245 °C Punto di fusione: 10 °C Densità: 1,674 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000655 CAS Number: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8,II |