2-Bromobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrClO Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 11 °C Densità: 1,67 g/cm³ Flash Pt: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000655 CAS Number: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
UV | at 420 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |