Stampa…
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A18436.14 A18436.22
A18436.14EA 90.8 EUR
A18436.14 A18436.22
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 697-86-9 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2089686
Formula: C₆H₄BrCl₂N
Peso molecolare: 240,91 g/mol
Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040936
CAS Number: 697-86-9