1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 33863-76-2
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5470
Beilstein Reference: 2432912
Formula:
C₆H₃BrClF Densità: 1,72 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070747 CAS Number: 33863-76-2 |