4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 25118-59-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD08276864
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Punto di fusione: 220…225 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08276864 CAS Number: 25118-59-6 |