3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 42860-10-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 2438796
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Punto di fusione: 218…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079706 CAS Number: 42860-10-6 |