2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2,4,6-trichlorobenzene
B25000.06
B25000.14
B25000.06EA
71.4
EUR
B25000.06
B25000.14
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 19393-96-5
Molecular Formula: C6H2BrCl3
Formula Weight: 260.34
MDL No.: MFCD00060653
Formula:
C₆H₂BrCl₃ Peso molecolare: 260,34 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060653 CAS Number: 19393-96-5 |