Stampa…
4-Bromophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L01565.03 L01565.06 L01565.14
L01565.03EA 26.9 EUR
L01565.03 L01565.06 L01565.14
4-Bromophenylboronic acid ≥97%
4-Bromophenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 5467-74-3 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 282-286° Beilstein Reference: 2936347
Formula: C₆H₆BBrO₂
Punto di fusione: 282…286 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002104
CAS Number: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9