Stampa…
4-Bromophenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107280050 107280250
ACRO107280050EA 82.3 EUR
ACRO107280050 ACRO107280250
4-Bromophenylboronic acid 98%
4-Bromophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BBrO₂
Punto di fusione: 287…292 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002104
CAS Number: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %