3-Bromophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 89598-96-9
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 3127104
Formula:
C₆H₆BBrO₂ Punto di fusione: 164…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00239386 CAS Number: 89598-96-9 |