Stampa…
3-Bromophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydroxy(3-bromophenyl)borane, (3-Bromophenyl)metaboric acid, (3-Bromophenyl)boronic acid, 3-Bromobenzeneboronic acid
AC35894.1 358940010 358940050
MAYBAC35894.1EA 0 EUR
MAYBAC35894.1 ACRO358940010 ACRO358940050
3-Bromophenylboronic acid 97%
3-Bromophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BBrO₂
Peso molecolare: 200,83 g/mol
Punto di fusione: 175…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00239386
CAS Number: 89598-96-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %