Stampa…
3,5-Dibromophenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23863.06 B23863.14
B23863.06EA 111 EUR
B23863.06 B23863.14
3,5-Dibromophenylboronic acid ≥97%
3,5-Dibromophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 117695-55-3 Molecular Formula: C6H5BBr2O2 Formula Weight: 279.73 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6645285
Formula: C₆H₅BBr₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075725
CAS Number: 117695-55-3