2-Bromophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 244205-40-1
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 8542615
Formula:
C₆H₆BBrO₂ Punto di fusione: 108…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01114672 CAS Number: 244205-40-1 |