Stampa…
2-Bromophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 92 EUR
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
2-Bromophenylboronic acid 97%
2-Bromophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BBrO₂
Peso molecolare: 200,83 g/mol
Punto di fusione: 109…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01114672
CAS Number: 244205-40-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %