Stampa…
4-Hydroxyphenylboronic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
8.43854.0001EA 61.6 EUR
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
4-Hydroxyphenylboronic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₇BO₃
Peso molecolare: 137.93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074628
CAS Number: 71597-85-8