4-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 71597-85-8
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 2963491
Formula:
C₆H₇BO₃ Peso molecolare: 137,93 g/mol Punto di fusione: ∼ 285 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074628 CAS Number: 71597-85-8 |